MABF452
Anti-CD62L (L-Selectin) Antibody (mouse), PE-Cy7, clone MEL-14
clone MEL-14, 0.2 mg/mL, from rat
別名:
L-selectin, CD62 antigen-like family member L, Leukocyte adhesion molecule 1, LAM-1, Leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 1, LECAM1, Lymph node homing receptor, Lymphocyte antigen 22, Ly-22, Lymphocyte surface MEL-14 antigen, CD62L
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rat
品質水準
結合体
PE-Cy7
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
MEL-14, monoclonal
化学種の反応性
mouse
濃度
0.2 mg/mL
テクニック
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Sell(20343)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
アプリケーション
炎症及び免疫
品質
Flow Cytometry Analysis: 0.06 µg of this antibody detected CD62L (L-Selectin) in one million C57Bl/6 splenocytes.
物理的形状
保管および安定性
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
MABF452:
試験成績書(COA)