MABF520
Anti-CD11b Antibody (human/mouse), APC, clone M1/70
clone M1/70, 0.2 mg/mL, from rat
別名:
Integrin alpha-M, CD11 antigen-like family member B, CR-3 alpha chain, Cell surface glycoprotein MAC-1 subunit alpha, Leukocyte adhesion receptor MO1, Neutrophil adherence receptor, CD antigen CD11b
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rat
品質水準
結合体
Allophycocyanin conjugate
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
M1/70, monoclonal
化学種の反応性
mouse, human
包装
antibody small pack of 25 μg
濃度
0.2 mg/mL
テクニック
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ITGAM(3684)
詳細
免疫原
アプリケーション
炎症及び免疫
品質
Flow Cytometry Analysis: 0.125 µg of this antibody detected CD11b in one million C57BI/6 bone marrow cells.
物理的形状
保管および安定性
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
MABF520:
試験成績書(COA)