安全性情報
MABF957
Sigma-Aldrich
抗CLEC-2抗体、クローンAYP1
clone AYP1, from mouse
別名:
C-type lectin domain family 1 member B, C-type lectin-like receptor 2, CLEC-2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
クローン:
AYP1, monoclonal
application:
FACS
化学種の反応性:
human
テクニック:
flow cytometry: suitable
citations:
1
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
AYP1, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CLEC1B(51266)
詳細
C型レクチンドメインファミリー1メンバーB(UniProt Q9P126、別名C型レクチン様受容体2、CLEC-2)は、ヒトCLEC1B(別名CLEC2、UNQ721/PRO1384)遺伝子(Gene ID 51266)によってコードされています。CLEC-2は、II型1回膜貫通型(a.a.34-54)タンパク質で、 C型レクチンドメイン(a.a.109-217)を含む大型の細胞外(a.a.55-229)領域と、単一のhem-immunoreceptorチロシンベースの活性化モチーフ(hemITAM; a.a.7-10)を有する短いN末端細胞質側末端(a.a.1-33)を持っています。CLEC-2の発現は血小板に限定されており、CLEC-2は血小板でhemITAMモチーフを介して血小板の活性化を媒介し、その他の2つの血小板ITAM受容体である糖タンパク質(GP)VIおよびFc RIIaをタンパク分解的に切断させますが、CLEC-2自体の切断は行いません。CLEC-2は、リンパ管内皮細胞、1型肺胞細胞、リンパ節間質細胞、脈絡叢上皮、炎症性マクロファージ、ならびに活性化ヘルパーT細胞(Th)17細胞のサブセットを含む、脈管構造の外側に広く発現しているI型膜貫通型GPポドプラニンの受容体として機能しています。関節リウマチ患者では、CLEC-2陽性微粒子の血漿中濃度が増加しています。これらの微粒子は、活性化血小板に由来してGPVIが陰性であるのに対して、健常ドナーの微粒子は主に巨核球に由来してCLEC-2とGPVIがともに陽性です。CLEC-2またはその下流のシグナル伝達タンパク質であるSyk、SLP-76、またはPLC2のうち1つの血小板特異的欠失は、マウスで、妊娠中期の血液-リンパ混合などの多くの発生上の問題を引き起こします。
特異性
クローンAYP1は、UniProt(Q9P126)により報告されているヒトCLEC-2/CLEC1Bの両方のスプライスアイソフォームに存在する細胞外エピトープを標的とします。
免疫原
Hisタグ付きリコンビナントヒトCLEC-2細胞外フラグメント。
アプリケーション
このマウスモノクローナル抗CLEC-2抗体、クローンAYP1、カタログ番号:MABF957は、CLEC-2の検出において、フローサイトメトリー、機能アッセイ、および免疫沈降での使用が検証されています。
フローサイトメトリー:代表的なロットは、T-REx 293細胞を用いて外因的にトランスフェクトしたCLEC-2/CLEC1Bのドキシサイクリン依存性発現誘導を検出しました(Gitz, E., et al. (2014). Blood. 124(14):2262-2270)。
フローサイトメトリー:代表的なロット(Alexa Fluor 488でプレコンジュゲート)は、多血小板血漿(PRP)中の血小板とCD41陽性微小粒子の表面のCLEC- 2/CLEC1Bの発現を検出しましたが、単球、好中球、樹状細胞、B細胞またはT細胞上では検出しませんでした(Gitz, E., et al. (2014). Blood. 124(14):2262-2270)。
機能アッセイ:クローンAYP1 Fabフラグメント(2.5 µg/mL)は、抗マウスFab特異的F(ab)2フラグメントと架橋結合しましたが、 AYP1 Fabや抗マウスF(ab)2単独とは架橋結合せず、表面P-セレクチン発現と洗浄ヒト血小板の凝集を誘発しました(Gitz, E., et al. (2014). Blood. 124(14):2262-2270)。
免疫沈降:代表的なロットは、ヒト血小板ライセートのCLEC-2/CLEC1Bを免疫沈降させました。細胞溶解およびIP前のロドサイチン刺激は、CLEC-2/CLEC1Bチロシンリン酸化を誘導しました(Gitz, E., et al. (2014). Blood. 124(14):2262-2270)。
品質
ヒト血小板のフローサイトメトリーで評価されています。
フローサイトメトリー:0.2 µLで使用、ヒト血小板の表面のCLEC-2/CLEC1Bを検出できます。
ターゲットの説明
26.60 kDa(アイソフォーム 1)および23.10 kDa(アイソフォーム 2)。糖鎖付加の差に起因する約32/40 kDaのダブレットが報告されています(Gitz, E., et al. (2014). Blood. 124(14):2262-2270)。
物理的形状
フォーマット:精製
その他情報
濃度:ロット固有のデータシートを参照してください。
法的情報
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MABF957:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Manisha Yadav et al.
Microbiology spectrum, 11(3), e0412222-e0412222 (2023-05-01)
To initiate an antileishmanial adaptive immune response, dendritic cells (DCs) must carry Leishmania antigens from peripheral tissues to local draining lymph nodes. However, the migratory capacity of DCs is largely compromised during Leishmania donovani infection. The molecular mechanism underlying this