クローン
E4 (5F4D2), monoclonal
化学種の反応性
human, mouse, rat
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PKD1(5310)
詳細
ポリシスチン-1(UniProt P98161、別名、常染色体優性多発性嚢胞腎1タンパク質) は、ヒトではPKD1遺伝子(Gene ID 5310) によってコードされています。一次繊毛は、微小管に基づく機械感覚性および化学感受性細胞小器官であり、ヘッジホッグ(Hh)、PDGFRα、およびWntシグナル伝達などの、発生中および組織の恒常性におけるさまざまな細胞経路を調整しています。繊毛機能不全は、常染色体優性多発性嚢胞腎(ADPKD)などのさまざまな繊毛関連疾患の原因となります。ポリシスチン-1(PC1)およびポリシスチン-2(PC2)は、一次繊毛と共局在する大型の膜貫通タンパク質であり、カルシウムをベースとしたシグナル伝達において重要な役割を果たしています。PC1は、11回膜貫通ドメインを有する非定型接着Gタンパク質共役受容体(aGPCR)です。PC1は、発生段階に依存して、膜近傍GPCR切断部位(GPS;a.a 3012-3061)でシス-自己タンパク分解的に切断されます。PC1は初期の胎児腎臓では大部分が切断されないままですが、出生後は大幅に切断されます。GPS切断によりヘテロ二量体PC1が生じます。N末端フラグメント(NTF)は膜貫通C末端フラグメント(CTF)と非共有結合的に結合したままです。切断されないPC1を発現するトランスジェニックマウスは、生後に嚢胞性腎疾患を発症します。
特異性
クローンE4(別名クローン5F4D2)は、ポリシスチン-1細胞外C型レクチンドメインを標的としており、野生型マウス細胞は免疫染色しましたが、Pkd1ノックアウトマウス細胞は免疫染色しませんでした(Kim, H., et al. (2014). Nat. Commun. 5:5482)。
免疫原
FLAGタグ付きリコンビナントヒトポリシスチン-1 C型レクチンドメイン。
エピトープ:C型レクチンドメイン。
アプリケーション
免疫組織染色:希釈倍率1:50で使用、ラットおよびマウス腎組織切片のポリシスチン-1免疫反応性を検出できます。
免疫沈降:代表的なロットは、マウス肺組織ライセートからポリシスチン-1を免疫沈降させました(Dr. Feng Qian, University of Maryland School of Medicine, Baltimore, MDの厚意による提供)。
ウェスタンブロッティング:代表的なロットは、ヒトまたはマウスPkd1 cDNAをトランスフェクトしたHEK細胞由来ライセート中の外因的に発現させたポリシスチン-1を検出しましたが、モックトランスフェクトしたHEK細胞のライセートでは検出しませんでした(Dr. Feng Qian, University of Maryland School of Medicine, Baltimore, MDの厚意による提供)。
ウェスタンブロッティング:代表的なロットは、全長Pkd1 cDNAをトランスフェクトしたHEK細胞由来のライセート中のポリシスチン-1(PC1)GPSドメインシス-自己切断N末端フラグメント(NTF)を検出しましたが、モックトランスフェクトしたHEK細胞のライセートでは検出しませんでした(Kim, H., et al. (2014). Nat. Commun. 5:5482)。
免疫細胞染色:代表的なロットおよび抗Arl13b抗体は、4%ホルムアルデヒド固定0.1% Triton X-100透過処理済みマウス胎児線維芽細胞(mMEF)および集合管(CD)由来細胞の一次繊毛を、二重蛍光免疫細胞染色によって共染色しました。Pkd1ノックアウトmMEFではポリシスチン-1免疫反応性は検出されませんでした(Kim, H., et al. (2014). Nat. Commun. 5:5482)。
免疫沈降:代表的なロットは、マウス肺組織ライセートからポリシスチン-1を免疫沈降させました(Dr. Feng Qian, University of Maryland School of Medicine, Baltimore, MDの厚意による提供)。
ウェスタンブロッティング:代表的なロットは、ヒトまたはマウスPkd1 cDNAをトランスフェクトしたHEK細胞由来ライセート中の外因的に発現させたポリシスチン-1を検出しましたが、モックトランスフェクトしたHEK細胞のライセートでは検出しませんでした(Dr. Feng Qian, University of Maryland School of Medicine, Baltimore, MDの厚意による提供)。
ウェスタンブロッティング:代表的なロットは、全長Pkd1 cDNAをトランスフェクトしたHEK細胞由来のライセート中のポリシスチン-1(PC1)GPSドメインシス-自己切断N末端フラグメント(NTF)を検出しましたが、モックトランスフェクトしたHEK細胞のライセートでは検出しませんでした(Kim, H., et al. (2014). Nat. Commun. 5:5482)。
免疫細胞染色:代表的なロットおよび抗Arl13b抗体は、4%ホルムアルデヒド固定0.1% Triton X-100透過処理済みマウス胎児線維芽細胞(mMEF)および集合管(CD)由来細胞の一次繊毛を、二重蛍光免疫細胞染色によって共染色しました。Pkd1ノックアウトmMEFではポリシスチン-1免疫反応性は検出されませんでした(Kim, H., et al. (2014). Nat. Commun. 5:5482)。
抗ポリシスチン-1抗体、クローンE4(5F4D2)は、免疫組織染色(パラフィン)、免疫沈降、ウェスタンブロッティング、免疫細胞染色で使用するためのポリシスチン-1に対する抗体です。
研究カテゴリー
シグナル伝達
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
発生シグナル伝達
発生シグナル伝達
品質
ヒト腎組織の免疫組織染色により評価されています。
免疫組織染色:希釈倍率1:250で使用、ヒト腎組織のポリシスチン-1免疫反応性を検出できます。
免疫組織染色:希釈倍率1:250で使用、ヒト腎組織のポリシスチン-1免疫反応性を検出できます。
ターゲットの説明
全長/GPS ドメイン自己切断N末端フラグメントの算出分子量:460.3/325.0 kDa(アイソフォーム1)、459.1/324.0 kDa(アイソフォーム2)、460.2/325.0 kDa(アイソフォーム3)。
物理的形状
0.1 M Tris-グリシン(pH 7.4)、150 mM NaCl、0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製マウスモノクローナルIgG1κ抗体。
フォーマット:精製
プロテインG精製
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロット固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABS1252:
試験成績書(COA)
Nature communications, 10(1), 5517-5517 (2019-12-12)
Autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD) caused by PKD1 mutations is one of the most common hereditary disorders. However, the key pathological processes underlying cyst development and exacerbation in pre-symptomatic stages remain unknown, because rodent models do not recapitulate critical