Merck
SML0635
Sigma-Aldrich
AZD6765 二塩酸塩
≥97% (HPLC)
別名:
AR-R 15896 二塩酸塩, FPL 15896 二塩酸塩, ラニセミン 二塩酸塩, (αS)-α-フェニル-2-ピリジンエタンアミン 二塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H14N2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
271.19
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
powder
光学活性
[α]/D +77 to +90°, c = 1 in methanol
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
H2O: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C13H14N2.2ClH/c14-13(11-6-2-1-3-7-11)10-12-8-4-5-9-15-12;;/h1-9,13H,10,14H2;2*1H/t13-;;/m0../s1
InChI Key
KHJHFYAGQZYCLC-GXKRWWSZSA-N
アプリケーション
AZD6765二塩酸塩は、慢性予測不能軽度ストレス(CUMS)状態において行動および代謝指標を改善する抗うつ薬として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
AZD6765は、非競合型のN-メチル-D-アスパラギン酸(NMDA)受容体拮抗薬であり、速効性の抗うつ薬です。最近の研究では、効果が現れるまでに数週間かかることがあるセロトニンまたはドーパミン系に作用するほとんどの抗うつ薬とは異なり、AZD6765は80分以内にうつ症状を緩和しました。効果は約1時間から最大2週間、持続しました。 AZD6765 IC50は1.3 μMです。同様に急速な抗うつ作用を有するケタミンなどのより強力な薬物とは異なり、AZD6765には幻覚などの解離性の副作用はありません。以前の研究では、本化合物に神経保護作用と抗けいれん作用があることが示唆されています。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のグルタミン酸受容体(イオンチャネル・ファミリー)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、ここをクリックしてください
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0635-VAR:
SML0635-BULK:
SML0635-5MG:
SML0635-25MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pravin Kumar Mishra et al.
Neurochemistry international, 137, 104750-104750 (2020-05-04)
Major depressive disorder is the leading cause of disability and suicidality worldwide. Here, we evaluated neural metabolic activity in prefrontal cortex (PFC) in C57BL6 mice undergoing a chronic unpredictable mild stress (CUMS) for three weeks to induce depression. Further, the
資料
お客様の研究ニーズを満たす、イオンチャネルファミリーグルタミン酸受容体に関連した多数の製品をご用意しています。
We offers many products related to ion channel family glutamate receptors for your research needs.