安全性情報
MABS514
Sigma-Aldrich
抗Keap1抗体、クローン144
clone 144, from rat
別名:
Kelch-like ECH-associated protein 1, Cytosolic inhibitor of Nrf2, INrf2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rat
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
144, monoclonal
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KEAP1(9817)
詳細
KEAP1は、転写因子NFE2L2/NRF2の制御において重要なアダプタータンパク質です。Nuclear factor erythroid-2 related factor 2(NRF2)は酸化還元感受性転写因子で、抗酸化物質、異物解毒酵素、および薬剤排出ポンプをコードしている遺伝子の発現を正に制御し、正常細胞内で酸化ストレスと生体異物に対する細胞保護を与えます。KEAP1は、NRF2をプロテアソーム分解の標的とすることでNRF2活性を負に制御します。KEAP1は、NRF2のユビキチン化とプロテアソーム分解を媒介するCUL3タンパク質とRBX1タンパク質いにょり形成されるE3リガーゼユビキチンタンパク質複合体の基質アダプタータンパク質として機能します。またKEAP1は、TNFと活性酸素種により誘発されるプログラム壊死の中心的メディエーターであるPGAM5も標的としており、ここでもKEAP1は、細胞生存と微小環境への順応において最終的に重要な役割を果たします。KEAP1は、多数の組織で広く発現されており、最も強く発現しているのは筋肉組織で、細胞状況に応じて細胞質から核まで往復しているように見えます。
免疫原
マウスKeap1に相当するリコンビナントタンパク質。
アプリケーション
この抗TREM-2抗体、クローン144は、ウェスタンブロッティング、ICC、フローサイトメトリー、阻害分析、IPでの使用について検証済みであり、Keap1を検出できます。
フローサイトメトリー:4.0 µgで使用、1X10E6 NIH/3T3細胞においてKeap1を検出できます。
ウェスタンブロッティング:mouse embreyonic fibroblast(MEF′)由来抽出物においてKeap1を検出できます (Watai, Y., et al. (2007)。Genes to Cells.12:1163-1178)。
ウェスタンブロッティング:トランスフェクトHeLa細胞においてKeap1を検出できます(Tsuchiya, Y., et al. (2011)。Mole. and Cell Biol. 31(22):4500-4512)。
免疫細胞染色:mouse embreyonic fibroblast(MEF′)においてKeap1を検出できます(Watai, Y., et al. (2007)。Genes to Cells.12:1163-1178)。
研究のカテゴリ
シグナル伝達
研究のサブカテゴリ
シグナル伝達神経科学
品質
Raji細胞ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのRaji細胞ライセートでKeap1を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約69 kDa。一部の細胞ライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製ラットモノクローナルIgG2bκ抗体、150 mM NaCl、0.05% sodium azide含有の0.1 M Tris-Glycineバッファー(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABS514:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chinmai Patibandla et al.
Redox biology, 71, 103117-103117 (2024-03-14)
Accumulation of reactive oxygen species (i.e., oxidative stress) is a leading cause of beta cell dysfunction and apoptosis in diabetes. NRF2 (NF-E2 p45-related factor-2) regulates the adaptation to oxidative stress, and its activity is negatively regulated by the redox-sensitive CUL3
Nikolaos Georgakopoulos et al.
Journal of medicinal chemistry, 65(10), 7380-7398 (2022-05-14)
Inhibitors of Kelch-like ECH-associated protein 1 (Keap1) increase the activity of the transcription factor nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2) by stalling its ubiquitination and degradation. This enhances the expression of genes encoding proteins involved in drug detoxification, redox
Dylan G Ryan et al.
iScience, 25(2), 103827-103827 (2022-02-25)
To overcome oxidative, inflammatory, and metabolic stress, cells have evolved cytoprotective protein networks controlled by nuclear factor-erythroid 2 p45-related factor 2 (Nrf2) and its negative regulator, Kelch-like ECH associated protein 1 (Keap1). Here, using high-resolution mass spectrometry we characterize the
Sharadha Dayalan Naidu et al.
STAR protocols, 3(2), 101265-101265 (2022-04-09)
Pharmacologic inhibition of the protein-protein interaction (PPI) interface of the Keap1:Nrf2 complex, which leads to Nrf2 activation and cytoprotective gene expression, offers a promising strategy for disease prevention and treatment. To facilitate identification and validation of small-molecule Keap1:Nrf2 PPI inhibitors
Sharadha Dayalan Naidu et al.
iScience, 25(1), 103703-103703 (2022-01-18)
Transcription factor Nrf2 and its negative regulator Keap1 orchestrate a cytoprotective response against oxidative, metabolic, and inflammatory stress. Keap1 is a drug target, with several small molecules in drug development. Here, we show that the isoquinoline PRL-295 increased Keap1 thermostability