Merck
687839
Sigma-Aldrich
3-ニトロ-4-ヒドロキシフェニル-13C6 酢酸
99 atom % 13C, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6C2H7NO5
分子量:
203.10
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
フォーム
liquid
mp
146-148 °C
質量シフト
M+6
SMILES記法
O[13C]1=[13C][13C]=[13C](CC(O)=O)[13C]=[13C]1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H4NO5/c10-7-2-1-5(4-8(11)12)3-6(7)9(13)14/h10H,4H2,(H,11,12)/i1+1,2+1,3+1,5+1,6+1,7+1
InChI Key
COVPALHZVMEROO-JTZKEMBVSA-N
包装
この製品はご要望に応じてバルクストックからご提供いたします。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)