Merck
MABT207
Sigma-Aldrich
抗インテグリンαV抗体、クローン272-17E6(アジ化物フリー)
clone 272-17E6, from mouse
別名:
Integrin alpha-V, Vitronectin receptor subunit alpha, CD51, Integrin alpha-V heavy chain, Integrin alpha-V light chain, Intergrin av
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
272-17E6, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
activity assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ITGAV(3685)
詳細
Integrin alpha-V(別名:CD51、vitronectin receptor subunit alpha)タンパク質は膜貫通型受容体であり、細胞同士および細胞と細胞外マトリックスとの接着を媒介します。インテグリン受容体は、Integrin分子内の細胞質ドメインを修飾し、構造変化を誘導して細胞外表面へのリガンド結合を可能にするさまざまな細胞内シグナルにより活性化されます。このプロセスの重要な部分は、actinタンパク質であるtalinのインテグリン細胞質ドメインへの結合です。
免疫原
Human Placental ɑvβ3
アプリケーション
免疫沈降: 独立したラボがM21細胞ライセートにおいてIntegrin alpha-Vを検出するためにこの抗体を使用しました。(Mitjans, F., et al (1995).Journal of Cell Science.108:2825-2838.)
抗インテグリンαV抗体、クローン272-17E6(アジ化物フリー)は、Integrin alpha-Vのレベルを検出します。フローサイトメトリー、免疫沈降、活性アッセイでの使用が発表され、検証されています。&&
研究のカテゴリ
細胞構造
研究サブカテゴリー
分子接着(CAM)
品質
HeLa細胞でフローサイトメトリーにより評価済み。
フローサイトメトリー: 0.5 µgで使用、この抗体は、HeLa細胞においてIntegrin alpha-Vを検出できます。
ターゲットの説明
算出値:116 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG1κ抗体、PBSバッファー保存剤無添加)に溶解。
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取扱い推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
アナリシスノート
コントロール
HeLa細胞
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MABT207:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Khalil Zaman et al.
International journal of cancer, 118(3), 755-764 (2005-08-23)
Anti-angiogenic therapies are currently in cancer clinical trials, but to date there are no established tests for evaluating the angiogenic status of a patient. We measured 11 circulating angiogenesis-associated molecules in cancer patients before and after local treatment. The purpose
Miao Yin et al.
Oncotarget, 8(58), 98280-98297 (2017-12-13)
Malignant mesothelioma originates from mesothelial cells and is a cancer type that aggressively invades into the surrounding tissue, has poor prognosis and no effective treatment. Gremlin-1 is a cysteine knot protein that functions by inhibiting BMP-pathway activity during development. BMP-independent
Daniel V Bax et al.
The Journal of biological chemistry, 284(42), 28616-28623 (2009-07-21)
Elastin fibers are predominantly composed of the secreted monomer tropoelastin. This protein assembly confers elasticity to all vertebrate elastic tissues including arteries, lung, skin, vocal folds, and elastic cartilage. In this study we examined the mechanism of cell interactions with
Pengcheng Li et al.
Cell adhesion & migration, 14(1), 1-11 (2020-01-08)
Reducted arylamine N-acetyltransferase (NAT1) in breast cancers is associated with poor patient survival. NAT1 has also been associated with changes in cancer cell survival and invasion both invitro and invivo. Here, we report the effects of NAT1 in cancer cell
Maria Rita Milone et al.
Oncotarget, 6(7), 5324-5341 (2014-12-08)
Proteomic analysis identified differentially expressed proteins between zoledronic acid-resistant and aggressive DU145R80 prostate cancer (PCa) cells and their parental DU145 cells. Ingenuity Pathway Analysis (IPA) showed a strong relationship between the identified proteins within a network associated with cancer and