クローン
2C12.3, monoclonal
化学種の反応性
mouse, rat
テクニック
immunohistochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Dspp(666279)
詳細
象牙質シアロリンタンパク質(DSPP)は、細胞外マトリックスのタンパク質です。低分子インテグリン結合リガンド、N-結合型糖タンパク質(SIBLING)ファミリーに属します。DSPPは歯と骨に存在し、主にこれらの構造における生体内鉱質形成過程に関与しています。この機能は、DSPPがDMP1、BMP2、Runx2、NF-Yを含む複数の標的タンパク質と相互作用することで促進されると考えられています。DSPPは象牙質形成で中心的な役割を担っています。
免疫原
ラット象牙質を単離した高純度DSP
アプリケーション
免疫組織染色:独立した研究所において、ラット下顎組織で使用されました。 (Baba, O., et al. (2004).Eur J Oral Sci. 112:163–170.)
抗象牙質シアロタンパク質抗体クローン2C12.3は象牙質シアロタンパク質のレベルを検出し、IHCでの使用が文献発表され、検証されています。
研究カテゴリー
細胞構造
細胞構造
研究サブカテゴリー
細胞骨格
細胞骨格
品質
マウスおよびラットの歯牙組織で免疫組織染色により評価されています。
免疫組織染色:希釈倍率1:250~1:1,000で使用、マウスおよびラット歯牙組織中の象牙質シアロリンタンパク質を検出できます。
免疫組織染色:希釈倍率1:250~1:1,000で使用、マウスおよびラット歯牙組織中の象牙質シアロリンタンパク質を検出できます。
ターゲットの説明
算出値:68 kDa Uniprotには、64と70 kDaの2つのアイソフォームが記載されています。
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG2bκ抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
マウスおよびラット歯牙組織
マウスおよびラット歯牙組織
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABT37:
試験成績書(COA)
Molecular medicine reports, 20(4), 3035-3042 (2019-08-23)
Dental epithelial‑mesenchymal signaling is crucial for tooth development, but the detailed mechanism is not fully understood. Using microarray analysis, it was revealed that the expression of osteoprotegerin, an important factor regulating bone remodeling, significantly increased after removal of the dental
Frontiers in cell and developmental biology, 10, 883266-883266 (2022-05-10)
Matrix-metalloproteinase-13 (MMP13) is important for bone formation and remodeling; however, its role in tooth development remains unknown. To investigate this, MMP13-knockout (Mmp13 -/- ) mice were used to analyze phenotypic changes in the dentin-pulp complex, mineralization-associated marker-expression, and mechanistic interactions.