安全性情報
MABT64
Sigma-Aldrich
Anti-Nectin-4/PVRL4 Antibody, clone N4.61
clone N4.61.2, from mouse
別名:
poliovirus receptor-related 4, Ig superfamily receptor LNIR, nectin 4, poliovirus receptor-related protein 4, nectin-4, Nectin-4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
N4.61.2, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PVRL4(81607)
詳細
Nectin-4はポリオウイルス受容体関連タンパク質4(PRR4またはPVRL4)としても知られています。Nectinは単純ヘルペスウイルスに対する受容体であることで知られています。Nectin-4は免疫グロブリンに似た膜貫通細胞接着タンパク質であり、神経管形成においてN-カドヘリンと共に一定の役割を果たすと考えられています。Nectin-4は、細胞内のafadinを通して、アクチン細胞骨格へ接続されます。Nectin-4は主としてヒト胎盤で見られますが、マウスでは広範囲に分布しています。Nectin-4は主としてnectin-1を発現する細胞に付着し、その逆も真です。
免疫原
ヒトNectin-4に相当するリコンビナントタンパク質。
アプリケーション
Anti-Nectin-4/PVRL4 Antibody、clone N4.61はNectin-4/PVRL4に対する抗体であり、IH、ELISA & IPで使用されます。
ELISA:独立したラボが前回のロットをELISAで使用しました(Fabre-Lafay, S., et al. (2005).Journal of Biological Chemistry.280(20):19543–19550).
免疫沈降: 独立したラボが前回のロットをIPで使用しました(Fabre-Lafay, S., et al. (2005).Journal of Biological Chemistry.280(20):19543–19550).
研究のカテゴリ
細胞構造
研究のサブカテゴリ
ECMタンパク質
品質
腺管がん組織を対象として免疫組織染色により評価。
免疫組織染色:この抗体を希釈倍率1:400で使用して、腺管がん組織中のNectin-4/PVRL4を検出しました。
ターゲットの説明
算出値:55 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG1κバッファー(pH 7.4)上清(0.1 M Tris-Glycine、150 mM NaCl、0.05%アジ化ナトリウムを含む)。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
腺管がん組織
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABT64:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Justin W Kaufman et al.
Journal of virology, 97(10), e0105123-e0105123 (2023-09-21)
For many years, measles virus (MeV) was assumed to first enter the host via the apical surface of airway epithelial cells and subsequently spread systemically. We and others reported that MeV has an overwhelming preference for entry at the basolateral
Kristin L M Boylan et al.
Oncotarget, 8(6), 9717-9738 (2016-12-31)
The cell adhesion molecule Nectin-4 is overexpressed in epithelial cancers, including ovarian cancer. The objective of this study was to determine the biological significance of Nectin-4 in the adhesion, aggregation, migration, and proliferation of ovarian cancer cells. Nectin-4 and its