主要文書
MAWP025A0
Millipore
エアロゾルモニター、ポリスチレン25 mm、混合セルロースエステル、0.8 µm、白色、パッド付き
Sample collection and particle analysis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
eCl@ss:
32161002
NACRES:
NB.24
物質
cellulose membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
polystyrene
white filter
品質水準
無菌性
non-sterile
フィルタ直径
25 mm
ろ過面積
4 cm2
ポアサイズ
0.8 μm pore size
5.0 μm pore size
フィッティング
female Luer inlet slip
female Luer outlet slip
アプリケーション
environmental
輸送温度
ambient
詳細
フィルターコード:AAWP
メルクは、25mmフィルター用に、2タイプの3ピ-スエアロゾル汚染モニターを提供しています:
3ピースPSモニター、タイプA
- 16 mmセンターリングとメスルアースリップ真空接続を有するポリスチレンモニター。
- チューブアダプター(XX6200005)が必要です。
- このモニターは、メンブレンなしでも入手できます。
3ピースPPモニター、タイプB
- カーボン充填ポリプロピレン伝導性モニター、50 mm延長カウル付き。
- バーブホース真空接続のため、チューブアダプターは不要です。
- MAWP025ACは、NIOSH規格に準拠して、空気中のアスベストのモニタリングに使用できます。
平均バックグラウンド粒子数(ABC)の値が各パッケージに表示されています。
特長・利点:
•NIOSH標準法に準拠
•平均バックグラウンド粒子数(ABC)が表示されたボックス
•フィルターが設置されており事前に組立て済み
•2種類の孔径の、白、黒、格子入りメンブレンが入手可能
•重量分析の時間を節約できるマッチドウェイトメンブレンが入手可能
•薄いセルロースサポートでフィルターがモニター部分の間に密封されており、サンプルの流れがフィルター表面に均一に分布するようになっています。
アプリケーション:
空気モニタリング、環境モニタリング、エアロゾル汚染モニタリング、アスベストモニタリング
アプリケーション
サンプル採取および粒子分析
製品でろ過により除去するもの:空中浮遊粒子、微量金属、粒子状フッ化物
原理
真空
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2