安全性情報
MR-019
Sigma-Aldrich
EmbryoMax® CZB Medium With Phenol Red
The EmbryoMax CZB Medium With Phenol Red is available in a 50 mL format and has been optimized and validated for Embryo Culture.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.71
品質水準
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Specialty Media
EmbryoMax®
入力
sample type: mouse embryo(s)
法的情報
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MR-019-D:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture