安全性情報
MR-122
Sigma-Aldrich
EmbryoMax® FHM Mouse Embryo Media
(1X), Liquid, w/o Phenol Red and BSA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.71
品質水準
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Specialty Media
EmbryoMax®
テクニック
cell culture | embryo: suitable
cell culture | stem cell: suitable
入力
sample type: mouse embryo(s)
法的情報
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MR-122-D:
試験成績書(COA)