Merck
CS0260
Sigma-Aldrich
グルタチオンアッセイキット
sufficient for 700 assays
別名:
GSH 定量試験
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 700 assays
品質水準
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
human ... GSR(2936)
詳細
このキットは、細胞、組織抽出物や赤血球、血漿中の全グルタチオン(GSSG+GSH)の測定に必要な試薬がすべて用意されており、迅速かつ簡便なアッセイが実現できます。最初にサンプルを5% 5-スルホサリチル酸溶液で処理し、タンパク質を除去します。次に、サンプル中のグルタチオン含量を動態アッセイを用いて測定します。ここでは、グルタチオンの触媒量に従い、5,5'-ジチオビス-(2-ニトロ安息香酸)(DTNB)が連続的にTNBに還元されます。酸化型グルタチオンは、グルタチオンレダクターゼとNADPHにより再利用されます。生成物であるTNBを412nm比色分析で測定します。
アプリケーション
グルタチオンアッセイキットは、グルタチオンアッセイにおいて、全グルタチオン濃度を測定するために使用されています。また、ラットにおける異なる酸化ストレスパラメーターの測定にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
グルタチオン(GSH)は、幾つかの抗酸化酵素のコファクターとして機能します。ビタミン C および E の再生産に関与します。また、細胞の増殖とアポトーシスを調節します。GSH は、ミトコンドリアの機能、およびミトコンドリア DNA(mtDNA)のメンテナンスにおいて重要です。この遺伝子における変異は、アルツハイマー病、パーキンソン病、およびハンチントン病に関係しています。また、嚢胞性繊維症、免疫疾患、および心血管系疾患にも関与しています。
トリペプチド (g-Glu-Cys-Gly) である還元型グルタチオン (GSH) は、ほとんどの生細胞中の主要遊離チオ-ルであり、生体異物の脱毒化、ヒドロペルオキシドの除去、タンパク質のスルフヒドリル基の酸化状態の維持などの多くの生物学的プロセスに関与します。動物組織における主要な抗酸化物質です。
特徴および利点
  • 迅速かつ簡便な方法
  • 本キットにはグルタチオン総量 (酸化型、還元型GSSG+GSH) の比色分析アッセイに必要なすべての試薬が含まれています。
  • キットには生体試料の除タンパク試薬が含まれています。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Assay Buffer 5x 30 mL
  • DTNB 8 mg
  • DMSO 7.5 mL
  • Glutathine Reductase 20 U
  • L-Glutathione Reduced 300 μg
  • NADPH 25 mg
  • 5-Sulfosalicylic Acid 2.5 g
関連製品
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
引火点(°F)
188.6 °F
引火点(℃)
87 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Metallothionein-1G facilitates sorafenib resistance through inhibition of ferroptosis
Sun X, et al.
Hepatology, 64(2), 488-500 (2016)
Assay of glutathione, glutathione disulfide, and glutathione mixed disulfides in biological samples.
T P Akerboom et al.
Methods in enzymology, 77, 373-382 (1981-01-01)
Rat testicular impairment induced by electromagnetic radiation from a conventional cellular telephone and the protective effects of the antioxidants vitamins C and E
Al-Damegh MA
Clinics, 67(7), 785-792 (2012)
Nicol M Caplin et al.
Frontiers in plant science, 11, 389-389 (2020-05-01)
The effects of ionising radiation (IR) on plants are important for environmental protection but also in agriculture, horticulture, space science, and plant stress biology. Much current understanding of the effects of IR on plants derives from acute high-dose studies but
Maria Swastika et al.
Malaria journal, 19(1), 208-208 (2020-06-20)
Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) deficiency is the most common enzyme disorder in the world. Its main function is to generate NADPH that is required for anti-oxidative pathway in the cells especially in red blood cells (RBC). G6PD deficiency is X-linked and