Merck
MXHAWG124
Millipore
Milliflex®ファネル
100mL, 0.45μm white gridded for bioburden and water analysis with the Milliflex® system
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NB.24
物質
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
styrene-acrylonitrile (SAN)
white filter
品質水準
無菌性
sterile; ethylene oxide treated
メーカー/製品名
Milliflex®
パラメーター
100 mL sample volume
フィルタ直径
51 mm
漏斗容量
100 mL
マトリックス
MF-Millipore
ポアサイズ
0.45 μm pore size
入力
sample type cosmetics
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
アプリケーション
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
輸送温度
ambient
詳細
Milliflex®ファネルは、100mLファネルとメンブレンフィルターを1つのデバイスに組み合わせた、バイオバーデン試験の完全なソリューションを提供する、すぐに使用できる無菌フィルターユニットです。ファネルユニットはポリプロピレン製、SANとメンブレンは白色格子入り直径51mm混合セルロースエステル(MCE)製で、 孔径は0.45μmです。密封された完全なメンブレンフィルターのため、メンブレンの操作や取り扱いを行う必要がありません。そのため、コンタミネーションの主要な原因が最低限に抑えられ、バイオバーデン試験の信頼性を改善できます。密封されたメンブレンは、他のろ過システムでよく見られるバイパス現象を防ぐことができます。Milliflex®ろ過は、標準的なメンブレンのほぼ2倍の表面積を擁しており、迅速なろ過が可能で、ツールを使用することなくファネルをメンブレンから簡単に取り外すことができます。ろ過後の凸面のメンブレン形状は、メンブレンの完全性を示し、また培養培地に置いたときの気泡の発生を防ぎます。
アプリケーション
MCEメンブレン付きMilliflex® 100mLファネルは、ボトル入りの水とビールのバイオバーデン試験、水モニタリング、および一般的な微生物学的分析に使用されています。医薬品、化粧品、および醸造産業において広く使用されています。
法的情報
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
MXHAWG124:
試験成績書(COA)