Merck
MXSMTLP48
Millipore
Milliflex® プレフィルドメディアカセット
Tryptic Soy Agar, Polysorbate 80, Lecithin, for heterotrophic bacteria, pack of 48, suitable for bioburden testing
別名:
ポリソルベート80およびレシチン添加トリプシン大豆寒天培地
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
認証
International standards
品質水準
無菌性
aseptically filled
形状
plate (pre-poured agar)
シェルフライフ
12 mo.
特徴
ready-to-use
組成
Lecithin
Polysorbate 80
包装
cassette of 10 mL
pack of 48
メーカー/製品名
Milliflex Oasis®
clear tan to light amber
入力
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
sample type beer
sample type bottled water
pH
7.3±0.2 (25.0 °C)
適合性
suitable for (suitable for solid cultivation)
for use with Milliflex Oasis® System
heterotrophic bacteria
アプリケーション
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Milliflex®カセットは、すぐ使える寒天ベースの培地です。便利かつ迅速で信頼性の高いバイオバーデン試験のため、Milliflex®またはMilliflex Oasis®システムとともに使用します。この充填済み寒天カセットは、品質を保証し外因性汚染のリスクを回避しつつ、微生物汚染検査のワークフローを合理化するために役立ちます。各プレートは3つの部分から成り、培地約10 mLが入っています。トリプシン大豆寒天培地は、広範な細菌、酵母、およびカビの培養および単離に適した複合培地です。この培地は、レシチンおよびポリソルベート80などの中和剤とともに添加され、第四アンモニウム化合物および置換フェノール系消毒剤をそれぞれ中和します。
アプリケーション
トリプシン大豆寒天培地充填済みMilliflex®カセットは、バイオバーデン試験および一般的な微生物学的分析に使用されています。一般に、容器、機器および表面の衛生処理の効率性を測定するために使用され、また水混和性化粧品にも使用されています。PVDFフィルターは、医薬品、化粧品、および醸造業界で幅広く使用されています。
培地
ポリ80およびレシチン添加トリプシン大豆寒天
アナリシスノート
QC生物
大腸菌(ATCC 25922)
黄色ブドウ球菌(ATCC 6538)
コロニーは透明~乳白色で、色素を産生するものもあります
標的微生物:従属栄養微生物
法的情報
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
MXSMTLP48:
試験成績書(COA)