Merck
NY2H09000
Millipore
ナイロンネットフィルター
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
別名:
ナイロンメンブレンフィルター、120.0 μm孔径
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
ポアサイズ:
120.0 μm pore size
49 % porosity
物質:
Nylon membrane
plain filter
white filter
特徴:
hydrophilic
フィルタ直径:
90 mm
厚さ:
80 μm
物質
Nylon membrane
plain filter
white filter
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore
パラメーター
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
フィルタ直径
90 mm
厚さ
80 μm
ポアサイズ
120.0 μm pore size
49 % porosity
輸送温度
ambient
アプリケーション
  • 藻類と細胞の回収
  • 粒子分析
  • 大型粒子状物質のろ過
  • C. elegans とゼブラフィッシュにおける毒性・薬物スクリーニング
  • 粒子イメージングシステム用バックグラウンドフィルター
  • 溶媒の前ろ過
塗料モニタリング
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13