Merck
PBTK04710
Millipore
限外ろ過ディスク、30 kDa NMW
Biomax®, filter diam. 47 mm
別名:
PESメンブレンフィルター、30 kDa NMWCO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
polyethersulfone membrane
品質水準
メーカー/製品名
Biomax®
テクニック
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
フィルタ直径
47 mm
ろ過面積
17.3 cm2
ポアサイズ
30 kDa NMWCO
輸送温度
ambient
詳細
お客様のAmicon攪拌式セルとお好みのメンブレンを組み合わせてください。限外ろ過カットディスクメンブレンには、Ultracel再生セルロース製のものとBiomaxポリエーテルサルホン(PES)製のものがあります。さまざま孔径、直径のメンブレンをご用意しています。
Ultracel再生セルロースメンブレンは、希釈溶液の濃縮または脱塩にお勧めです。&Ultracelメンブレンの親水性の密な微細構造により、タンパク質、DNA、またはその他の高分子の吸着の可能性を最低限に抑えながら、最高の保持が行えます。
Biomax PESメンブレンは、血清、血漿、または組織培養条件培地などの高容量の濃縮されたサンプルの濃縮や脱塩にお勧めです。
精密ろ過Durapore PVDFカットディスクの孔径は、0.1 µm、0.22 µm、0.45 µm、直径は63.5 mmおよび75 mmをご用意しています。
特長・利点:
•ディスク直径:&25、44.5、47、63.5、76、90、150 mm
•さまざまな孔径のUltracel、Durapore、およびBiomaxメンブレンを利用できるため、分離要件を満たすことができます。
•Amicon攪拌式セルに適合します。
アプリケーション:
濃縮、バッファー交換、脱塩
デバイス構成:限外ろ過ディスク
フィルターコード:PBTK
フィルタータイプ:限外ろ過
アプリケーション
30 kDa NMWL、Biomaxポリエーテルスルホン、直径47 mm
法的情報
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
PBTK04710:
試験成績書(COA)