Merck
PCYTMG-23K-13PX
Millipore
MILLIPLEX®ブタサイトカイン/ケモカイン磁気ビーズパネル - 免疫マルチプレックスアッセイ
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in porcine serum, plasma and cell culture samples.
別名:
luminex porcine cytokine chemokine growth factor multiplex assay, luminex porcine pro inflammatory anti inflammatory cytokine panel, millipore porcine inflammation multiplex kit, porcine interleukin immunoassay panel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
品質水準
交差性
pig
メーカー/製品名
Milliplex®
assay range
accuracy: 92-103%
standard curve range: 0.005-20 ng/mL
(IL-1α)
standard curve range: 0.012-50 ng/mL
(IL-8)
standard curve range: 0.024-100 ng/mL
(GM-CSF, IL-1ra, IL-2, IL-6, IL-10, IL-12, IL-18 & TNFα)
standard curve range: 0.061-250 ng/mL
(IL-4)
standard curve range: 0.122-500 ng/mL
(IFNγ & IL-1β)
テクニック
multiplexing: suitable
適合性
configured for Premixed
検出方法
fluorometric (Luminex xMAP)
輸送温度
wet ice
詳細
心臓血管、毒物学、薬理学、老化、および骨などの多くの研究分野では、心臓の大きさ、血流量、皮膚、肝臓酵素、および骨の治癒におけるヒトとの類似性から、ブタモデルが多くのイヌモデルや非ヒト霊長類モデルの代わりに使用されてきました。ヒトと同等の心臓の大きさと機能を保つように飼育され、年をとっても大きくなり過ぎない「ミニブタ」は、長期前臨床試験または比較的短期間で実施できる多世代試験に使用されています。
MILLIPLEX®ブタサイトカイン/ケモカインパネルは、ブタ組織/細胞ライセートおよび培養上清サンプル中、ならびに血清または血漿サンプル中の、以下のすべての分析物を同時定量するために使用できます:GM-CSF、IFNγ、IL-1α、IL-1ra、IL-1β、IL-2、IL-4、IL-6、IL-8、IL-10、IL-12、IL-18およびTNFα。96ウェルフォーマットを採用するこのキットには、凍結乾燥標準物質カクテルと2種類の内部アッセイ品質コントロールが含まれており、最大38サンプルの二重測定が可能です。
Luminex® xMAP®プラットフォームは、理想的な速度と感度を得るために磁気ビーズイムノアッセイを採用し、複数の検体を同時に定量して、貴重なサンプル量を節約しつつ生産性を劇的に向上させています。
パネルタイプ:サイトカイン/ケモカイン
特異性
抗体と、このパネルの他のいずれかの分析物との交差反応は、検出不能かまたは無視できます。
アプリケーション
  • アナライト:GM-CSF、IFNγ、IL-1α,、L-1β、IL-1Ra、IL-2、IL-4、IL-6、IL-8(CXCL8)、IL-10、IL-12、IL-18、TNF-α
  • 推奨されるサンプルタイプ:血清、血漿、あるいは細胞/組織培養上清またはライセート
  • 推奨されるサンプル希釈:1ウェルの未希釈血清または血漿あたり25 μL。細胞/組織培養サンプルには、適切なコントロール培地による希釈が必要になる場合があります。
  • 注:脂質含有量が極端に高いサンプルには、追加の遠心分離や特別な配慮が必要になる場合があります。
  • アッセイ実行時間:2~8°Cで一晩(16~18時間)。
  • 研究のカテゴリ:炎症・免疫
包装
便利なプレミックスビーズ。
保管および安定性
キット成分は2~8°Cで保存することをお勧めします。
その他情報
感度:個々のバイオマーカーの感度は、キットのプロトコルを参照してください。
法的情報
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Song-Song Xu et al.
Frontiers in nutrition, 9, 807118-807118 (2022-03-15)
The diet-induced gut microbiota dysbiosis has been suggested as a major risk factor for atherothrombosis, however, the detailed mechanism linking these conditions is yet to be fully understood. We established a long-term excessive-energy diet-induced metabolic syndrome (MetS) inbred Wuzhishan minipig
Lorena Padilla et al.
Biology, 9(5) (2020-05-24)
The concentrations of cytokines in seminal plasma (SP) fluctuate over time in healthy males, weakening their practical usefulness as diagnostic tools. This study evaluated the relevance of intra-male variability in SP cytokines and to what extent the period of the
Yana Mukhamedshina et al.
Biomolecules, 9(12) (2019-12-07)
Here, we provide a first comparative study of the therapeutic potential of allogeneic mesenchymal stem cells derived from bone marrow (BM-MSCs), adipose tissue (AD-MSCs), and dental pulp (DP-MSCs) embedded in fibrin matrix, in small (rat) and large (pig) spinal cord
Elaine D Por et al.
Journal of ocular pharmacology and therapeutics : the official journal of the Association for Ocular Pharmacology and Therapeutics, 32(7), 415-424 (2016-08-06)
Proliferative vitreoretinopathy (PVR) is a blinding disorder that develops after a retinal tear or detachment. Activation of the retinal pigmented epithelium (RPE) is implicated in PVR; however, the mechanisms leading to enhanced RPE proliferation, migration, and contraction remain largely unknown.
Isabel Barranco et al.
Frontiers in veterinary science, 6, 436-436 (2019-12-24)
Background: Boar seminal plasma is rich in cytokines, which could influence the capability of spermatozoa to tolerate preservation. Objectives: To evaluate the involvement of boar seminal plasma cytokines in the changes experienced by boar spermatozoa during their storage, either in