Merck
PTSP24H48
Millipore
Millicell®24ウェルhanging細胞培養インサート
pore size 3.0 μm, translucent PET membrane, diam. 6.5 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
別名:
cell culture inserts, permeable culture insert, plate inserts, tissue culture insert, tissue culture plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.13
物質:
polystyrene housing
translucent PET membrane
ポアサイズ:
3.0 μm
無菌性:
γ-irradiated
sterile
結合型:
Tissue Culture (TC)-treated surface
物質
polystyrene housing
translucent PET membrane
品質水準
無菌性
γ-irradiated
sterile
特徴
2x106 pores/cm2
包装
pack of 48 ea (individually blister packaged)
パラメーター
37 °C max. temp.
テクニック
cell attachment: suitable
cell differentiation: suitable
H
15.5 mm
直径
6.5 mm
insert maximum volume
0.4 mL
インサート有効容積
0.2 mL
サイズ
24 wells
表面積
0.3 cm2
translucent membrane
ポアサイズ
3.0 μm
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
詳細
ポリエチレンテレフタレート(PET)メンブレン付きMillicell® Hanging細胞培養インサートは、さまざまな細胞型の増殖および分化に理想的です。この滅菌済み個別包装インサートは、メンブレン孔径 3.0 μm で、ほとんどの 24 ウェルプラスチック組織培養プレートに適合します。
プラスチック製組織培養プレートでは、細胞は頂端側からのみ培地にアクセスできますが、Millicell® 組織培養インサートでは、細胞は頂端側と側底膜側の両方から培地にアクセスできます。その結果、細胞の増殖、構造、機能が、in vivo で起こることをより忠実に模倣することになります。
’インサートのフランジデザインによって培養プレートウェル内でインサートが浮遊するため、細胞単層の両側へのアクセスが可能になっています。3つの突出アームの間にスペースがあることで、インサートの外側と培養プレートウェルとの間で容易にピペッティングできます。
アプリケーション
  • 血管新生
  • 走化性
  • フィーダー層
  • 蛍光検出/免疫組織染色
法的情報
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
資料
How to set up cell migration assays using cell culture inserts.
Discover tips for choosing the best plate to use with Millicell® hanging inserts for your applications, including barrier formation and cell imaging.
プロトコル
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.