物質
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
web polyester membrane
white filter
品質水準
詳細
90 mm diameter, mixed cellulose esters, 0.2 µm pore size, polyester web
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore
パラメーター
50 mL/min-cm2 water flow rate
70 °C max. temp.
フィルタ直径
90 mm
厚さ
200 μm
ポアサイズ
0.2 μm pore size
75 % porosity
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Prefiltration before 0.22 μm membrane filtration
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3