Merck
SLFG55010
Millipore
Millex® 疎水性 PTFE ベントフィルター
pore size 0.2 μm, diam. 50 mm, non-sterile, 1/4-1/2 in. hose barb, 1/8 in. NPTM, sterilization compatible with autoclavable
別名:
0.2 μm PTFEシリンジフィルター, Fluoropore® PTFEシリンジフィルター, Millex-FG ベントフィルター, 真空ラインフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
物質
PTFE membrane
polypropylene housing
品質水準
無菌性
non-sterile
滅菌適合性
autoclavable compatible
製品種目
Millex®
特徴
hydrophobic
メーカー/製品名
Millex®
パラメーター
130 °C max. temp.
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi)
テクニック
analytical sample preparation: suitable
直径
50 mm
ろ過面積
19.6 cm2 (3 in2)
inlet to outlet H
65 mm
マトリックス
Fluoropore®
ポアサイズ
0.2 μm
フィッティング
inlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
1/8 in. male NPT outlet connection
1/8 in. male NPT outlet fitting
輸送温度
ambient
詳細
疎水性 Fluoropore メンブレンを備えた Millex® シリンジフィルターユニットは、ガスのライン内滅菌および無菌容器の通気に最適で、また Fluoropore メンブレンを備えたフィルターを有機溶液の滅菌または浄化に使用することもできます。50 mm Millexフィルターユニットは、特に真空ラインを保護するために有用です。すべてのユニットは双方向性です:
特長 & 利点:
•真空ライン保護に最適な 50 mm Millex ユニット
•すべての Millex 疎水性 PTFE ユニットは双方向フローです
アプリケーション:
ガスの滅菌、真空ライン保護、滅菌容器のベント、有機溶液の滅菌と清澄化
アプリケーション
  • Sterilizing Gases
  • Vacuum Line Protection
  • Venting Sterile Containers
  • Sterilizing and Clarifying Organic Solutions
特徴および利点
  • 50 mm Millex® units ideal for vacuum line protection
  • All Millex® Hydrophobic PTFE units are bi-directional inflow
法的情報
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany