Merck
SLHNDZ5
Millipore
Millex® Nylon syringe filter
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
別名:
0.45 μm Nylon syringe filter, Millex-HN syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
ポアサイズ:
0.45 μm
H:
21 mm
直径:
25 mm
ろ過面積:
3.9 cm2
容量:
100 mL
無菌性:
non-sterile
物質:
Nylon membrane
high-density polyethylene housing
物質
Nylon membrane
high-density polyethylene housing
品質水準
無菌性
non-sterile
製品種目
Millex®
特徴
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
メーカー/製品名
Millex®
パラメーター
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
テクニック
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
H
21 mm
直径
25 mm
ろ過面積
3.9 cm2
容量
100 mL
ポアサイズ
0.45 μm
入力
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
sample type mild organic solution(s)
フィッティング
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
詳細
Automation compatible non-sterile Millex® syringe filters with nylon membrane
  • Designed to provide efficient filtration for dissolution and other automated sample preparation applications
  • Domed housing ensures reliable delivery of filters
  • Available in either bulk or delivery tubes for use with automated filter-changing systems
アプリケーション
  • Dissolution testing
  • Automated sample filtration
  • Clarification of solutions containing high particle levels
規格
For general laboratory use only
単位の定義
  • SLHNDZ5NZ: 200 pack that is preassembled in 8 tubes of 25 each
  • SLHNDZ5NK: 1000 pack supplied in bulk format
法的情報
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
資料
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
フィルトレーション(ろ過)は、溶出試験において、溶出プロセスを終了して、HPLC分析用のサンプルを調製するために行われますこのページでは、溶出試験におけるフィルトレーション(ろ過)の重要性と親水性PTFE Millex®シリンジフィルターの有用性について説明します。