物質
PVDF membrane
high-density polyethylene housing
品質水準
無菌性
non-sterile
製品種目
Millex®
特徴
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
メーカー/製品名
Millex®
パラメーター
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
テクニック
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
H
21 mm
直径
25 mm
ろ過面積
3.9 cm2
容量
100 mL
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
0.45 μm
入力
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
フィッティング
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
輸送温度
ambient
詳細
- Designed to provide efficient filtration for dissolution and other automated sample preparation applications
- Domed housing ensures reliable delivery of filters
- Available in a variety of membrane types and pore sizes, including units with prefilters for particulate-laden samples.
- Available in either bulk or delivery tubes for use with automated filter-changing systems
- Luer-Lok connection optimized for precise alignment and fit
Available in 2 pack sizes:
- SKU ending with NZ (-------NZ): 200 pack that is preassembled in 8 tubes of 25 each.
- SKU ending with NK (-------NK): 1000 per pack, supplied in bulk format
Applications:
- Drug Dissolution Testin
- Automated Sample Preparation
- Clarification of Solutions Containing High Particle Levels
包装
規格
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13
試験成績書(COA)
資料
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
フィルトレーション(ろ過)は、溶出試験において、溶出プロセスを終了して、HPLC分析用のサンプルを調製するために行われますこのページでは、溶出試験におけるフィルトレーション(ろ過)の重要性と親水性PTFE Millex®シリンジフィルターの有用性について説明します。