Merck
SLHVX13
Millipore
Millex® PVDF syringe filter
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
別名:
0.45 μm PVDF syringe filter, Durapore® PVDF syringe filter, Millex-HV syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
物質
PVDF membrane
polypropylene housing
品質水準
無菌性
non-sterile
製品種目
Millex®
特徴
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
メーカー/製品名
Millex®
パラメーター
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
101 L/min flow rate
101 mL/min-cm2 water flow rate
45 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
H
21 mm
直径
13 mm
ろ過面積
0.8 cm2
容量
10 mL
yellow
マトリックス
Durapore®
ポアサイズ
0.45 μm
入力
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
泡立ち点
≥1.5 bar, air with water at 23 °C
フィッティング
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
輸送温度
ambient
詳細
Filter Code: HV
Overview of Non-Sterile Millex® Syringe Filters with Durapore (PVDF) Membrane
•Low protein binding to minimize interaction with your sample and maximize recovery
•Compatible with aqueous and mild organic solutions
•Available in 0.22 μm and 0.45 μm pore sizes and three diameters to suit your application needs
•Housing materials are either polypropylene or high density polyethylene (HDPE), offering low levels of extractables and broad chemical compatibility
Available in Multiple Pack Sizes:
SKU ending with NS (-------NS): 50 per pack
SKU ending with NL (-------NL): 100 per pack
SKU ending with TL (-------TL): 100 per pack. These syringe filters have a tube outlet
SKU ending with NB (-------NB): 250 per pack
SKU ending with NK (-------NK): 1000 per pack
Applications:
Sample Filtration Prior to UHPLC, HPLC, LC-MS, and Mass Spec; Solvent Filtration; Filtration of Biological Samples and Protein Solutions
アプリケーション
クロマトグラフィーまたはその他の機器分析前のタンパク質含有溶液の調製
包装
non sterile
規格
For general laboratory use only
物理的形状
Color Code: 黄
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Quantitative analysis of Hydroxymethylfurfural in honey using a Chromolith® HighResolution RP-18e column without the common Carrez clarification step.
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
フィルトレーション(ろ過)は、溶出試験において、溶出プロセスを終了して、HPLC分析用のサンプルを調製するために行われますこのページでは、溶出試験におけるフィルトレーション(ろ過)の重要性と親水性PTFE Millex®シリンジフィルターの有用性について説明します。