安全性情報
SLM-243-B
Sigma-Aldrich
DMEM/F-12
Complete medium, with ʟ-glutamine and 10% FBS, liquid, sterile-filtered, suitable for cell cutlure
別名:
DME/Nutrient Mixture F-12 Ham, DMEM Hams F12
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.71
製品名
DMEM/F12 完全培地、2mM L- Glut および 10% FBS 含有, 1:1 mixture of DMEM medium and Ham′s F12 medium, with 2mM L-Glut and 10% U.S. origin FBS
品質水準
フォーム
liquid
輸送温度
ambient
品質
pH= 7.2 ~ 7.5
浸透圧= 281 ~ 312
エンドトキシン= ≤2 EU/mL
マイコプラズマ= 陰性
無菌性試験済み= 増殖陰性
外観= オレンジ/赤色透明液体
細胞株試験済み= ATDC5 マウス軟骨形成性
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SLM-243-B:
試験成績書(COA)