Merck
M3942
SAFC
DMEM - high glucose
MegaCell, with sodium pyruvate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell cutlure
別名:
DMEM, DMEM Supplement
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
product name
MegaCell ダルベッコ改変イーグル培地, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
無菌性
sterile-filtered
品質水準
形状
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
構成
L-glutamine: no
glucose: 4500 mg/L (Dextro)
sodium pyruvate: yes
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
MegaCellは、哺乳類細胞をin vitroで培養するために必要な血清量を減少させるために開発された多面的な培地です。ウシ胎児血清(FBS)またはその他の血清の添加量を10%から3%に減少させながら、増殖速度および最大細胞密度を維持しています。MegaCellは、非培養選好性細胞株の長期培養の維持を可能にします。
アプリケーション
MegaCellダルベッコ改変イーグル培地は以下の用途に使用されています:
  • M10培地の成分として、デュシェンヌ型筋ジストロフィー患者の傍脊髄および大腿四頭筋の生検由来CD133+細胞の培養
  • 増殖培地の成分として、フィーダー細胞を用いずに培養したヒト誘導多能性幹(iPS)細胞およびヒト胎児(ES)細胞由来のmesoangioblast様細胞の増殖および低温保存
  • マウス抗ニワトリCD25モノクローナル抗体生産時の陽性ハイブリドーマの培養
再構成
4 mMのL-グルタミン(G7513、200 mM溶液 20 mL)を添加してください。
法的情報
シグマ アルドリッチはプロメガ社との契約に従って、MegaCell商標を使用しています。
MegaCell is a trademark of Promega Corp.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
M3942-BULK:
M3942-500ML:
M3942-VAR:
M3942-PH:
M3942PROC:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shintaro Iwashita et al.
Bioscience reports, 35(4), doi:10-doi:10 (2015-07-17)
The BCNT (Bucentaur) superfamily is classified by an uncharacteristic conserved sequence of ∼80 amino acids (aa) at the C-terminus, BCNT-C (the conserved C-terminal region of Bcnt/Cfdp1). Whereas the yeast Swc5 and Drosophila Yeti homologues play crucial roles in chromatin remodelling