Merck
SLTEST000
Millipore
小容量デバイス用完全性試験キット
For bubble-point testing of small filter units.
別名:
Integrity Test Kit, Small Volume Integrity Kit, Small Volume Test Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151819
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
品質水準
詳細
for use with Integritest Exacta Automatic Filter Integrity Test Instrument
無菌性
non-sterile
ポアサイズ
5.0 μm pore size
適合性
for use with Integritest® 4
輸送温度
ambient
詳細
•便利なバブルポイント試験
•ベントデバイスおよび非ベントデバイス用
•さまざまな孔径およびメンブレンタイプを試験可能
Milliporeメンブレンフィルターユニットは、バブルポイント試験法を用いて完全性を試験できます。MillexユニットやSterivexユニットなどのろ過面積15 cm2の小型のシリンジ駆動性メンブレンフィルターユニットは、シリンジ型完全性テスターで便利に試験できます。
法的情報
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
資料
小容量デバイス用の完全性テストキットを使用して、メンブレンの表面積が15 ㎠未満のベント付き/ベントなしフィルターユニットの完全性試験を行う方法について紹介します。これよりも大容量のデバイスの完全性試験には、Integritest®自動システムを利用できます。
Integrity Test Kit verifies small volume filter units' integrity, enhancing filtration reliability in lab processes.