Merck
SYMBA4VP1
Millipore
Steritest® Symbioポンプのバリデーションプロトコール
A4 paper format
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116500
NACRES:
NB.79
品質水準
適合性
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest® Symbio Pumps
詳細
Steritest® Symbioポンプのバリデーションプロトコールは、一貫した性能のために技師がSymbioポンプのコンプライアンスを確保しやすくするように設計されています。本製品は、GMPに準拠しており、バリデーションマスタープラン(VMP)、据付時適格性評価(IQ)、運転時適格性評価(OQ)、および稼働性能適格性評価(PQ)の試験プロトコールが含まれています。さらに、入力するだけのレポート表形式も提供されています。
アプリケーション
Steritest® Symbioポンプバリデーションプロトコールは、入力するだけのレポート表形式付きのGMPに準拠したすぐに使えるバリデーションプロトコールです。
法的情報
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany