おすすめの製品
AC/DC入力
100 V / 240 V, 50-60 Hz
品質水準
物質
316L stainless steel pump (Pump Head Cover, Bottle Holder, Drain Tray Support)
EPDM rubber seal
polyester keys (keypad)
polyphenylsulfone (PPSU) tubing (Tubing guide, Drain Trat Container)
認証
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
メーカー/製品名
Steritest®
ポンプの高さ
35.6 cm , with bottle holder
ポンプの幅
61.1 cm , with accessories
ポンプ本体の高さ
18.6 cm , with display
ポンプ本体の幅
27.6 cm
ポンプ本体の奥行
36.1 cm
ポンプヘッドの高さ
8.2 cm
アプリケーション
pharmaceutical (Industrial Microbiology)
sterility testing
詳細
2個の媒体容器に適したSteritest® Symbio FLEXポンプは、 円形および楕円形のアイソレータカットアウトに適合するように独自に設計されており、複数の方法で取り付けることができます。このポンプが使用される標準的な配置では、低いまたは高いインテグレーションのどちらかで、アイソレータに組み込みます。選択した配置に基づいて、特別にデザイン計された組み込みキット(別売)を提供しています。2つの組み込みキットがあり、1つは円形カットアウト用、もう1つは楕円形カットアウトデザイン用です。ただし、その汎用性のおかげで、層流フード、バイオセーフティキャビネット、またはクリーンルームで使用するためのベンチトップ配置でも使用できます。
ポンプヘッドは自動的に閉鎖するため、グローブが挟まるリスクがなく、液体サンプルを高い信頼性で確実に分割できます。人間工学的な作業条件が重要なため、限られたスペースの環境で容易にアクセスできるように、廃液トレイとボトルホルダーをポンプヘッドの周囲に簡単かつフレキシブルに配置できます。さらに、廃液トレイは、キャニスタ-の底面からの飛散を最小限に抑えるように設計されています。2種類のモード(圧力モニタリングおよび圧力制御)で使用できるポンプの便利な圧力検出システムにより、誤った試験結果と無菌試験の中断のリスクが軽減できます。最小容量でも最高精度で再現性のあるサンプリングができるように、ポンプには便利なタイマー機能が付いています。試験の再現性をさらに保証し、規定の試験手順を常に遵守するために、Steritest® Symbioソフトウェアを用いてPC上で各試験方法を作成できます。その後、これらの試験方法をポンプに転送し、オペレータがステップバイステップでワークフローを行えるようにします。
無菌試験のワークフローを改善するために、まざまなオプション付属品も提供しています。
ポンプヘッドは自動的に閉鎖するため、グローブが挟まるリスクがなく、液体サンプルを高い信頼性で確実に分割できます。人間工学的な作業条件が重要なため、限られたスペースの環境で容易にアクセスできるように、廃液トレイとボトルホルダーをポンプヘッドの周囲に簡単かつフレキシブルに配置できます。さらに、廃液トレイは、キャニスタ-の底面からの飛散を最小限に抑えるように設計されています。2種類のモード(圧力モニタリングおよび圧力制御)で使用できるポンプの便利な圧力検出システムにより、誤った試験結果と無菌試験の中断のリスクが軽減できます。最小容量でも最高精度で再現性のあるサンプリングができるように、ポンプには便利なタイマー機能が付いています。試験の再現性をさらに保証し、規定の試験手順を常に遵守するために、Steritest® Symbioソフトウェアを用いてPC上で各試験方法を作成できます。その後、これらの試験方法をポンプに転送し、オペレータがステップバイステップでワークフローを行えるようにします。
無菌試験のワークフローを改善するために、まざまなオプション付属品も提供しています。
アプリケーション
Steritest® Symbio FLEXポンプ(2媒体)は、アイソレータ、層流フード、バイオセーフティキャビネット、またはクリーンルーム内での無菌試験に適しています。Steritest®システムを用いて試験できる無菌製品には、ガラスまたはプラスチックボトル、折りたためるバッグ、アンプル、およびバイアルに入った大容量および小容量の非経口溶液、プレフィルドシリンジ、アンプルまたはバイアルに入った凍結乾燥製品およびその他の可溶性製品、アンプルまたはバイアルに入った抗生物質、医療機器、難溶の粉末などがあります。
特徴および利点
- 使いやすいデザイン。
- 信頼できる性質。
- 安全に使用可能。
- 人間工学に基づいたデザイン。
- 取り扱いが簡単。
構成
Steritest® Symbio FLEXポンプキットの構成:
- 蠕動ポンプ。
- ガイド品質証明書。
- ボトルホルダー。
- 廃液トレイ。
- シリコンドレインチューブ。
- 通信ハブ。
- 電源コード(地域固有)。
- ネットワークケーブル。
- USBフラッシュドライブ。
- 3つのクイックガイド。
- 2つのネジ山付きステム。
- 1つのフラットシール。
法的情報
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
consumable
製品番号
詳細
価格
付属品
推奨
製品番号
詳細
価格
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.