主要文書
SYMBXTC01
Millipore
Steritest® Symbio接続延長ケーブル
With tri-clover clamp, for use with Steritest® Symbio LFH or FLEX
別名:
ポンプ用接続ワイヤー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151818
NACRES:
NB.79
物質
PVC cable(s) (Connection)
認証
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
包装
pkg of 1 kit
メーカー/製品名
Steritest®
入力
pharmaceutical(s)
アプリケーション
pharmaceutical
sterility testing
適合性
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest® Symbio LFH or FLEX
輸送温度
ambient
詳細
トライクローバーランプ付きSteritest® Symbio接続延長ケーブルは、Steritest® Symbio LFHおよびFLEXポンプの付属品です。
アプリケーション
Steritest® Symbio LFHまたはFLEX ポンプをアイソレータテーブルに穴を開けずに配置する場合、トライクローバークランプ付きのSteritest® Symbio接続延長ケーブルを使用して通信ハブに接続します。
法的情報
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany