主要文書
SYMBDTC01
Millipore
Steritest® Symbio 2培地廃液トレイ容器
for use with any type of Steritest® Symbio pump, this accessory streamlines the workflow and increases safety during sterility testing
別名:
出口
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151818
NACRES:
NB.79
物質
316L stainless steel container (drain tray)
認証
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
Steritest®
入力
pharmaceutical(s)
アプリケーション
pharmaceutical
sterility testing
適合性
for use with any type of Steritest® Symbio pump
輸送温度
ambient
詳細
廃液トレイ用のSteritest® Symbioプラスチック製液体コレクターこのトレイはあらゆるタイプのSteritest® Symbioポンプに適合します。
アプリケーション
ワークフローを合理化し、無菌試験中の安全性を高めるための付属品。
法的情報
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany