Merck
SYMBFSW01
Millipore
Steritest®ポンプ用フットスイッチ
for use with Steritest® Symbio pump, This accessory streamlines the workflow and increases safety during sterility testing
別名:
ポンプ用フットコントローラー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151818
NACRES:
NB.79
認証
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
Steritest®
入力
pharmaceutical(s)
アプリケーション
pharmaceutical
sterility testing
適合性
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest® Symbio pump
輸送温度
ambient
詳細
Steritest Symbioポンプに足で指示を与えれば、手は解放できます。2つの動作モード(開始と停止、および連続)の利点。フットスイッチは、通信ハブ専用ポートを通じてポンプに接続されています。
アプリケーション
Steritestフットスイッチは、Steritest® SymbioポンプおよびSteritest® Equinoxポンプと互換性があります。 このフットスイッチは、開始/停止と連続の2つのモードで動作します。
法的情報
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany