Merck
SYMBCHI01
Millipore
Steritest® Symbio通信ハブホルダー
For isolators, for use with Steritest® Symbio Pump
別名:
ハブマウント
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151818
NACRES:
NB.79
物質
stainless steel (epoxy paint)
認証
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
Steritest®
入力
pharmaceutical(s)
アプリケーション
pharmaceutical
sterility testing
適合性
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio Pump
輸送温度
ambient
詳細
アイソレータ用Steritest® Symbio通信ハブホルダーは、アイソレータテーブルの下(左、右、中央)にSteritest® Symbio Pump通信ハブを取り付けることができる付属品です。深さは調節可能です。
アプリケーション
アイソレータ用Steritest® Symbio通信ハブホルダーは、ワークフローを合理化し、無菌試験中の安全性を高めるための付属品です。
法的情報
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany