主要文書
SYMBDSF02
Millipore
Steritest® Symbioドレイントレイサポート、2キャニスター用、FLEXポンプ、 高集積
This accessory streamlines the workflow and increases safety during sterility testing
別名:
キャニスターホルダー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151818
NACRES:
NB.79
物質
316L stainless steel support (drain tray)
EPDM rubber seal
認証
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
メーカー/製品名
Steritest®
入力
pharmaceutical(s)
アプリケーション
pharmaceutical
sterility testing
適合性
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio pump
輸送温度
ambient
詳細
Steritest® Symbioドレイントレイサポートには、高集積のキャニスター2個のFLEXポンプ用に設計されたステンレス鋼製キャニスターホルダーとクイックコネクターが含まれています。
アプリケーション
ワークフローを合理化し、無菌試験中の安全性を高めるための付属品。
法的情報
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany