主要文書
SYMBDSL01
Millipore
Steritest® Symbio廃液トレイサポート、2キャニスター用、ISLポンプ
This accessory streamlines the workflow and increases safety during sterility testing
別名:
キャニスターホルダー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151818
NACRES:
NB.79
物質
316L stainless steel support (Drain tray)
EPDM rubber seal
認証
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
包装
pkg of 24 units
メーカー/製品名
Steritest®
入力
pharmaceutical(s)
アプリケーション
pharmaceutical
sterility testing
適合性
for use with Steritest® Symbio pump
輸送温度
ambient
詳細
Steritest® Symbio廃液トレイサポートには、ステンレス鋼製キャニスターホルダーとクイックコネクターが含まれています。このトレイは、2つのキャニスターのISLポンプ用に設計されています。
アプリケーション
ワークフローを合理化し、無菌試験中の安全性を高めるための付属品。
法的情報
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany