認証
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
品質水準
無菌性
sterile; autoclaved
フォーム
liquid (ready-to-use)
シェルフライフ
12 mo.
特徴
closure type crimp cap with septum
ready-to-use
包装
bottle of
pkg of (100 ml in 125 ml bottle with red flip cap and septum (10 bottles per box))
ボトルの最大容量
125 mL
ボトルの容量
100 mL , filling volume
pH
7.1
アプリケーション
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
適合性
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
aerobic bacteria
anaerobic bacteria
保管温度
2-25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
特徴および利点
WGK
WGK 2