主要文書
UFC50VL96
Millipore
Amicon Ultra 0.5 mLバイアル
Vial for protein concentration & desalting, pkg of 96
別名:
Amicon® Filtration Vials, Amicon® Vials, Ultra 0.5ml Vials
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
物質
polypropylene
品質水準
無菌性
non-sterile
製品種目
Amicon®
メーカー/製品名
Amicon® Ultra
パラメーター
0.5 mL sample volume
テクニック
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
輸送温度
ambient
詳細
タンパク質濃縮および脱塩用Amicon Ultra 0.5mLバイアル96本入り。
特徴および利点
最小の最終濃縮容量:該当なし
法的情報
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13