Merck
VVLP14250
Millipore
PVDFメンブレンフィルター、0.1 μm孔径
Durapore®, filter diam. 142 mm, hydrophilic
別名:
Durapore®メンブレンフィルター 孔径0.1 µm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
PVDF membrane
plain filter
white filter
品質水準
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Durapore®
Millipore
パラメーター
>0.33 mL/min-cm2 water flow rate
0.15 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
フィルタ直径
142 mm
厚さ
125 μm
重量分析抽出物
0.5%
屈折率
n/D 1.42
マトリックス
Durapore®
ポアサイズ
0.1 μm pore size
70 % porosity
泡立ち点
≥5.0 bar, air with water at 23 °C
輸送温度
ambient
詳細
Durapore®メンブレンでは、高流速、高スループット、低抽出物、幅広い化学適合性が得られます。親水性のDurapore メンブレンは、ナイロン、ニトロセルロースまたはPTFEメンブレンよりもはるかにタンパク質結合量が少なくなっています。
特長・利点:
- 用途のニーズに適した数種類の孔径(親水性と疎水性の両方)が利用可能
- Durapore メンブレンフィルターはタンパク質結合量が非常に低いため、サンプルとの相互作用を最小限に抑え、回収率が最大となります
フィルタータイプ:スクリーンフィルター
アプリケーション
生体液中のマイコプラズマの低減
その他情報
使用方法
  • 生物保持:微生物
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • 用途:一般的なラボでのろ過
  • 使用目的:生物的汚染物質の保持または除去
  • 使用方法:孔径が0.2 μm(またはそれ以下)のメンブレンによる液体の滅菌ろ過により、細菌、カビ、および酵母などの生物的汚染物質を効果的に除去します。 より大きい生物的汚染物質を選択的に保持するために、孔径が0.45 μm(またはそれ以上)のメンブレンによる液体ろ過を用いれば、微生物を捕捉してその増殖をサポートし、さらに培養と分析が行えます。
  • 保管について:乾燥した場所で保管してください
  • 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany