物質
PVDF membrane
plain filter
white filter
品質水準
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophobic
メーカー/製品名
Durapore®
Millipore
パラメーター
>0.33 mL/min-cm2 water flow rate
3 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
フィルタ直径
47 mm
厚さ
125 μm
重量分析抽出物
0.5%
屈折率
n/D 1.42
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
0.1 μm pore size
70 % porosity
キャパシティ
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
泡立ち点
≥1.8 bar, air with methanol at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フィルターコード:VVHP
アプリケーション
- エア滅菌
- ガス滅菌
その他情報
使用方法
- 生物の保持:微生物
- 作用機序:ろ過(サイズ排除)
- 用途:一般的な実験室でのろ過
- 使用目的:生物学的汚染物質の保持または除去
- 使用上の注意:0.2 μm以下の孔径のメンブレンで液体を滅菌ろ過することで、細菌、カビ、酵母などの生物学的汚染物質を効果的に除去できます。 より大きな生物学的汚染物質を選択的に保持するためには、0.45 μm(またはそれ以上)の孔径を有するメンブレンによる液体ろ過を用いて汚染物質を保持し、微生物の増殖を支持して培養や分析行うことができます。
- 保管について:乾燥した場所で保管してください
- 廃棄について:該当する連邦、州、地域の規制に従って廃棄してください。
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany