Merck
LSWP02500
Millipore
PTFEメンブレンフィルター、5.0 μm孔径
Mitex, filter diam. 25 mm, hydrophobic, white
別名:
Mitexメンブレンフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
ポアサイズ:
5.0 μm pore size
60 % porosity
物質:
PTFE membrane
plain filter
white filter
特徴:
hydrophobic
フィルタ直径:
25 mm
厚さ:
170 μm
無菌性:
non-sterile
物質
PTFE membrane
plain filter
white filter
品質水準
認証
in accordance with NIOSH 2011
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophobic
メーカー/製品名
Millipore
Mitex
パラメーター
260 °C max. temp.
70 mL/min-cm2 water flow rate
9 L/min-cm2 air flow rate
フィルタ直径
25 mm
厚さ
170 μm
white
Matrix
Mitex
ポアサイズ
5.0 μm pore size
60 % porosity
泡立ち点
≥0.06 bar, ethanol at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Mitex PTFEメンブレンは、有機溶媒、濃酸・濃塩基、推進薬、低温流体を含むほぼすべての液体の影響を受けません。Mitexメンブレンは裏打ちされていませんが、取り扱いやすく、裏打ちされたメンブレンの利便性と純粋なPTFEメンブレンの汎用性を兼ね備えています。Mitexメンブレンは疎水性です。
特長・利点:
•広範な化学的適合性
•生物学的および化学的に不活性
•260℃(500°F)を超える温度および-100℃(-148°F)未満の温度で安定
用途:
酸・塩基・低温流体の澄明化、噴霧剤の澄明化、作動油の分析、RNAの単離
フィルターコード:LSWP
フィルタータイプ:スクリーンフィルター
アプリケーション
  • 酸・塩基・低温流体の清澄化
  • 噴霧剤の清澄化
  • RNAの単離
  • 空気モニタリング:
法的情報
Mitex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
Ellen A F Van Gestel et al.
Toxicology letters, 328, 45-51 (2020-04-21)
Surgical smoke produced by electrosurgery contains various chemical substances such as volatile organic compounds (VOCs) and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). The aim of this study is to investigate airborne concentrations of VOCs and PAHs during electrosurgery in an operating room