Merck
LSWP01300
Millipore
Mitexメンブレンフィルター
Mitex, filter diam. 13 mm, hydrophobic
別名:
PTFEメンブレンフィルター、5.0 μm孔径
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
PTFE membrane
plain filter
white filter
品質水準
認証
in accordance with NIOSH 5517
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophobic
メーカー/製品名
Millipore
Mitex
パラメーター
260 °C max. temp.
70 mL/min-cm2 water flow rate
9 L/min-cm2 air flow rate
フィルタ直径
13 mm
厚さ
170 μm
マトリックス
Mitex
ポアサイズ
5.0 μm pore size
60 % porosity
泡立ち点
≥0.06 bar, ethanol at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Mitex PTFEメンブレンは、有機溶媒、濃酸・濃塩基、推進薬、低温流体を含むほぼすべての液体の影響を受けません。Mitexメンブレンは裏打ちされていませんが、取り扱いやすく、裏打ちされたメンブレンの利便性と純粋なPTFEメンブレンの汎用性を兼ね備えています。Mitexメンブレンは疎水性です。
特長・利点:
•幅広い化学適合性
•生物学的・化学的に不活性
•260°C (500°F)以上および-100°C(-148°F)以下の温度でも安定
アプリケーション:
酸、塩基、低温流体の清澄化、推進薬の清澄化、作動液の分析、RNAの分離
フィルターコード:LSWP
フィルタータイプ:スクリーンフィルター
アプリケーション
  • 酸・塩基・低温流体の清澄化
  • 噴霧剤の清澄化
  • RNAの単離
  • 空気モニタリング:
法的情報
Mitex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany