Merck
JMWP02500
Millipore
PTFEメンブレンフィルター、5.0 μm孔径
Omnipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
別名:
Omniporeメンブレンフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
ポアサイズ:
5.0 μm pore size
80 % porosity
物質:
PTFE membrane
plain filter
white filter
特徴:
hydrophilic
フィルタ直径:
25 mm
厚さ:
85 μm
無菌性:
non-sterile
物質
PTFE membrane
plain filter
white filter
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore
Omnipore
パラメーター
130 °C max. temp.
フィルタ直径
25 mm
厚さ
85 μm
ポアサイズ
5.0 μm pore size
80 % porosity
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 水溶液のろ過
  • 酸性溶液・アルカリ性溶液の清澄化
  • HPLC、UPLC、LC-MS/MSの移動相ろ過
  • マイクロプラスチック分析
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13