Merck
LSWG02500
Millipore
Mitexメンブレンフィルター
Mitex, filter diam. 25 mm, hydrophobic, white, gridded
別名:
PTFEメンブレンフィルター、5.0 μm孔径
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
ポアサイズ:
5.0 μm pore size
60 % porosity
物質:
PTFE membrane
gridded
white filter
特徴:
hydrophobic
フィルタ直径:
25 mm
厚さ:
170 μm
無菌性:
non-sterile
物質
PTFE membrane
gridded
white filter
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophobic
メーカー/製品名
Millipore
Mitex
パラメーター
260 °C max. temp.
70 mL/min-cm2 water flow rate
9 L/min-cm2 air flow rate
フィルタ直径
25 mm
厚さ
170 μm
white
Matrix
Mitex
ポアサイズ
5.0 μm pore size
60 % porosity
泡立ち点
≥0.05 bar, air with methanol at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Mitex PTFEメンブレンは、有機溶媒、濃酸・濃塩基、推進薬、低温流体を含むほぼすべての液体の影響を受けません。Mitexメンブレンは裏打ちされていませんが、取り扱いやすく、裏打ちされたメンブレンの利便性と純粋なPTFEメンブレンの汎用性を兼ね備えています。Mitexメンブレンは疎水性です。
特長・利点:
•幅広い化学適合性
•生物学的・化学的に不活性
•260°C (500°F)以上および-100°C(-148°F)以下の温度でも安定
アプリケーション:
酸、塩基、低温流体の清澄化、推進薬の清澄化、作動液の分析、RNAの分離
フィルターコード:LSWG
フィルタータイプ:スクリーンフィルター
アプリケーション
作動液の分析
法的情報
Mitex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany