主要文書
XFUF07601
Millipore
耐溶媒性攪拌式セル、76 mmメンブレン用
Protein Desalting, Protein Purification, Protein Concentration
別名:
76 mm Stirred Cell, Solvent-Resistant Cell
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104903
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
物質
316L stainless steel plate (base)
316L stainless steel top(s)
Nylon tube (pressure)
PTFE stir bar(s)
borosilicate glass cylinder
fluoroelastomer O-ring
high-density polyethylene funnel(s)
silicone tube (for filtrate)
品質水準
特徴
holdup volume 1 mL
パラメーター
10-300 mL process volume
6.2 bar max. inlet pressure (90 psi)
テクニック
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
H
16.5 cm (6.5 in.)
直径
11 cm
フィルタ直径
76 mm
ろ過面積
40 cm2
輸送温度
ambient
詳細
溶媒との適合性を必要とする用途には、このMillipore撹拌式セルを2種類のサイズでご用意しています。特定のアルデヒド、ケトン(例:アセトン)、脂肪族エーテル/エステルは、フルオロカーボン製Oリングの寿命を短くする可能性があります。詳細については、Milliporeにお問い合わせください。
  • ホウケイ酸ガラスシリンダーとPTFE部品により適合性が広範に
  • メンブレンを設置したままオートクレーブ可能
  • プレート上部の開口部により、分解せずに内容物にアクセス可能
  • 構成要素が少ないため、清掃や組み立てが容易
  • 76 mmディスクフィルター用
用途
濃縮および有機溶媒を含むバッファーの交換
アプリケーション
タンパク質の脱塩、タンパク質の精製、タンパク質の濃縮
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13
文書ライブラリにアクセスする
Xiaoping Wang et al.
Chemosphere, 256, 127099-127099 (2020-05-30)
Membrane fouling is an issue of concern due to the hydrophobic properties of polyethersulfone (PES) membrane when applied in water treatment. In this work, a facile hydrothermal method was utilized to synthesize hierarchical flower-like structured molybdenum disulfide nanosheets (HF-MoS2 NSs)