Merck
XX2004704
Millipore
ファネル & ロッキングリングアセンブリー、ステンレス鋼
別名:
Funnel assembly
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物質
Nylon wheel (locking)
anodized aluminum lock ring
stainless steel funnel(s)
品質水準
テクニック
vacuum filtration: suitable
直径
11.4 cm
漏斗容量
650 mL
アプリケーション
filtration
輸送温度
ambient
詳細
ヒドロゾルフィルターホルダーは、引火性液体をろ過するように設計されています。他のフィルターホルダーとは異なり、ヒドロゾルフィルターホルダーは安全上の危険を招くおそれのある静電気放電によるスパークを防止するための接地ユニットを備えています。
用途:
引火性液体の真空ろ過
XX2004720 ヒドロゾルフィルターホルダー、47 mm、ステンレス鋼
交換パーツ
XX2004704 ファネルおよびロッキングリング付属品、ステンレス鋼
XX2004708 サポートスクリーン、47 mm、ステンレス鋼
XX2004702 スクリーン、ガスケットおよびサポート付きベース
XX2004703 ガスケット、PTFE
XX2004718 No. 8ストッパー、9.5 mm(3/8インチ)孔、シリコン
XX20047RK ヒドロゾルフィルターホルダー用交換パーツキット
付属品
XX1004705 真空ろ過フラスコ、1 L
XX1004744 真空ろ過フラスコ、4 L
XX7100004 チュープ、3/16インチ内径 x 140 cm、シリコン
XX6200006P フィルターピンセット、平滑末端、ステンレス鋼
XX2604735 3連マニホールド、47 mm、PVC
XX2504735 3連マニホールド、47 mm、ステンレス鋼
XX2504700 6連マニホールド、47 mm、ステンレス鋼
WP6211560 高出力ポンプ、115 V/60 Hz
WP6222050 高出力ポンプ、220 V/50 Hz
WP6210060 高出力ポンプ、100 V/50-60 Hz