物質
polyethylene tubing
品質水準
パラメーター
14 bar max. inlet pressure (200 psi)
内径
6.3 mm (0.25 in.)
L
1.83 m (6 ft)
183 cm
輸送温度
ambient
詳細
Milliporeには、Milliporeろ過システムと組み合わせて使用できる継手、アダプター、バルブ、ゲージ、チューブが豊富に用意されています。上記の例外を除き、構成材料はシリーズ300ステンレススチールです。
Tri-Clamp(TC)継手は、慣例により1 1/2"、2"などと呼ばれ、1 1/2" TC継手は外径1"または1 1/2"のチューブに接続できます。2" TC継ぎ手は外径2"のチューブのみに接続できます。
Tri-Clamp(TC)継手は、慣例により1 1/2"、2"などと呼ばれ、1 1/2" TC継手は外径1"または1 1/2"のチューブに接続できます。2" TC継ぎ手は外径2"のチューブのみに接続できます。
アプリケーション
サンプル調製用のフィルダーホルダーの付属品
調製ノート
滅菌方法
オートクレーブしないでください
オートクレーブしないでください
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13