主要文書
ZTSCXS
Millipore
ZipTip® Pipette Tips
strong cation exchange (SCX) resin, bed volume 0.6 μL, tip volume 10 μL
別名:
Disposable pipette tips, Micro pipette tips
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
eCl@ss:
32033590
NACRES:
NB.24
物質
polypropylene
resin (Strong cation exchange)
品質水準
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
ZipTip®
パラメーター
4-70  °C temperature
テクニック
analytical sample preparation: suitable
fractionation: suitable
protein purification: suitable (concentration)
ベッド容積
0.6 μL
厚さ
12 μm
tip I.D.
3.375 mm
チップL
31 mm
チップ外径
5.8 mm
チップ容量
10 μL
ポアサイズ
300 Å pore size
pH
1.5-13.5
2-12(for 24 hour exposure)
キャパシティ
5 μg binding capacity(typically; when used with saturating amounts of analyte)
輸送温度
ambient
法的情報
ZIPTIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
資料
Improve your mass spectra with strategies to optimize sample preparation in protein and small molecule mass spectrometry.