Merck
11767291910
Roche
TUNEL標識ミックス
sufficient for 30 tests, pkg of 3 × 550 μL
別名:
tunel, トランスフェラーゼdUTPニック末端標識
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105500
形状
solution
品質水準
使用法
sufficient for 30 tests
包装
pkg of 3 × 550 μL
メーカー/製品名
Roche
colorless
溶解性
water: miscible
保管温度
−20°C
詳細
ヌクレオチド標識ミックス(TUNEL Label)には、アポトーシスのin situでの検出のためのTUNEL(terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling)反応を実行するために必要なフルオレセイン-dUTPおよび-dNTPが含まれています。ヌクレオチド標識混合物をTUNEL Enzymeと組み合わせて使用し、TUNEL反応混合物を調製します。この反応混合物はDNA鎖切断の標識に使用され、細胞および組織のアポトーシスによる細胞死を単一細胞レベルで検出および定量することができます。
アプリケーション
TUNEL Label Mixは、TUNEL(terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling)アッセイおよびTUNEL法によるDNAニックエンドラベリングを使用したアポトーシスの測定に使用されます。
ヌクレオチド標識ミックス(TUNEL標識)には、アポトーシスのin situ検出においてTUNEL反応を実施するために必要な蛍光dUTPおよび蛍光dNTPが含まれています。ヌクレオチド標識ミックスをTUNEL Enzymeと組み合わせ、TUNEL反応混合物を調製します。この反応混合物は、細胞および組織において単一細胞レベルでアポトーシス細胞死を検出し定量する目的で、DNA鎖切断部位を標識するために使用されます。
調製ノート
作業溶液: TUNEL LabelとTUNEL Enzymeとを組み合わせて、TUNEL反応混合物を調製します。
1回の試験: 45 μLのTUNEL Labelを5 μLのTUNEL Enzymeと混合して使用します。ネガティブコントロールには、TUNEL Labelのみを50 μL/テストで使用してください。
保管条件(作業溶液): 注意: TUNEL反応混合物(1テストで5 μLのTUNEL Enzymeを含む45 μLのTUNEL Label)は、使用直前に調製し、保存しないでください。 TUNEL反応混合物は、使用するまで氷上で保管してください。
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B Inhalation
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ding Tian et al.
Cell death & disease, 11(7), 526-526 (2020-07-15)
Dysfunction of endothelial progenitor cells (EPCs) is a key factor in vascular complications of diabetes mellitus. Although the roles of microRNAs and circular RNAs in regulating cell functions have been thoroughly studied, their role in regulating autophagy and apoptosis of
Karl J Wahlin et al.
PloS one, 8(11), e79140-e79140 (2013-11-19)
Vertebrate genomes undergo epigenetic reprogramming during development and disease. Emerging evidence suggests that DNA methylation plays a key role in cell fate determination in the retina. Despite extensive studies of the programmed cell death that occurs during retinal development and
Liang Liu et al.
Frontiers in oncology, 11, 648152-648152 (2021-08-13)
Glioma is the most common primary tumour of the central nervous system and is considered one of the greatest challenges for neurosurgery. Mounting evidence has shown that lncRNAs participate in various biological processes of tumours, including glioma. This study aimed
Yan Yang et al.
Neural regeneration research, 15(3), 464-472 (2019-10-02)
Mitochondrial dysfunction in neurons has been implicated in hypoxia-ischemia-induced brain injury. Although mesenchymal stem cell therapy has emerged as a novel treatment for this pathology, the mechanisms are not fully understood. To address this issue, we first co-cultured 1.5 ×
Sophie A Montandon et al.
EvoDevo, 5, 33-33 (2015-02-24)
Mammals exhibit a remarkable variety of phenotypes and comparative studies using novel model species are needed to uncover the evolutionary developmental mechanisms generating this diversity. Here, we undertake a developmental biology and numerical modeling approach to investigate the development of