グレード
CP
形状
crystalline
利用可能性
available only in Japan
pH
12.48 (20 g/L)
密度
2.22 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ca++].[C-]#[C-]
InChI
1S/C2.Ca/c1-2;/q-2;+2
InChI Key
UIXRSLJINYRGFQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
カルシウム又はアルミニウムの炭化物
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
05-0470-5-500G-J:
試験成績書(COA)